Vill du logga in igen?
  • Kriteria
  • Leverantör
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Sök i resultat
Förvaringslösningar för Elektroder
https://se.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/51/78/18945178.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"11"
  Visa lista Easy View (ny)
Sortera efter:
Artikel nummer : (705-1030)
Leverantör:  Hach
Beskrivning:   Potassium chloride (KCl) 3 M
UOM:  1 * 500 ml
Leverantör:  Hach
Beskrivning:   The GK ANNEX Maintenance Kit contains all that is needed for regular maintenance of combined pH, glass, and reference electrodes with saturated potass...
UOM:  1 * 1 KIT
Artikel nummer : (HACH2657364)
Leverantör:  Hach
Beskrivning:   pH electrode storage solution, powder pillows (each pillow makes 25 ml of storage solution)
UOM:  1 * 20 Items
Leverantör:  Thermo Orion
Beskrivning:   Electrode storage solution for ammonia ion selective electrode, 475 ml bottle, Orion™
UOM:  1 * 1 Items
Artikel nummer : (HACH2541249)
Leverantör:  Hach
Beskrivning:   For storage of ammonia ion selective electrodes.
UOM:  1 * 500 ml
Artikel nummer : (HACH2965349)
Leverantör:  Hach
Beskrivning:   Used to condition ORP electrode surfaces for use in reducing sample matrices.
UOM:  1 * 1 Items
Leverantör:  Mettler - Toledo
Beskrivning:   InLab® storage solution for pH and ORP electrodes, 250 ml
Leverantör:  Thermo Orion
Beskrivning:   Solutions for storage and cleaning that prolong the working life of pH electrodes. Cleaning solutions are identified by the letters A, B, C, and D; ea...
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 8  av 11
  1  2  Nästa 