Vill du logga in igen?
  • Kriteria
  • Leverantör
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Sök i resultat
Du sökte efter: "redox-orp-standarder"
https://se.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/97/21/18989721.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"6"
Sortera efter:
Leverantör:  Merck
Benämning:   Järn(II)etylendiammoniumsulfat urtitersubstans, sekundär referens för redoxtitrering, , traceable to NIST Standard Refere nce Material (SRM) CertiPUR® 1 * 80 g
UOM:  1 * 80 g
Leverantör:  VWR Chemicals
Benämning:   A reference standard with exceptional purity and homogeneity, suitable to check the accuracy factor of volumetric solutions in redox titrations
UOM:  1 * 80 g
Leverantör:  Hach
Benämning:   ORP (Oxidation Reduction Potential) reference solution used for ORP sensor calibration.
Artikel nummer : (662-8251)
Leverantör:  WTW
Benämning:   ORP test solution for electrolyte cleaning agents to test, service ORP electrodes easy conditioning and cleaning.
UOM:  1 * 250 ml
Leverantör:  REAGECON
Benämning:   The potentials quoted are of platinum electrode with reference to Ag/AgCl (3 M KCl).
Leverantör:  Thermo Orion
Benämning:   Measure ORP simply and accurately with Thermo Scientific™ Orion™ ORP standards for Redox/ORP electrodes
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 6  av 6