Koloniräkningspenna
710-0902EA 170 SEK
PBIB89749 PBIB89748
Koloniräkningspenna
Elektronisk koloniräkningspenna för snabb och exakt räkning. Låg energiförbrukning: upp till 1 000 000 kolonier kan räknas innan batteriet behöver bytas. Prisvärd, idealisk för noggranna räkningar. Pennan är lätt och har ergonomisk design vilket underlättar arbetet vid hög genomströmming. Pennan kan enkelt återställas till startläge genom ett knapptryck. När räkningen är slutförd kan pennan användas till att lagra räkningen. Ett prisvärt sätt att undvika missade eller dubbelräknade kolonier.
  • Digital display med fyra siffror
  • Ljudsignal som markerar att plattan är färdigräknad
  • Återställningsknapp
  • Lätt och ergonomisk
Ensuring precise counts, the colony counting pen can be reset at any time by pressing the white button or turning off the pen.