Håll mig inloggad?
Avslutas om 
Din inloggning har gått ut
Din session har gått ut. För din säkerhet har vi loggat ut dig.
Vill du logga in igen?

ESD safety winter boots, lace-up, uvex xenova® Pro, 6953

Leverantör: Uvex
Xenova® uvex xenova® pro
Metal-free, lightweight laced winter boots made from leather upper, warm lining, soft padded collar and tongue and a rubber sole (resistant to oils, hydrocarbons and chemicals, heat resistant up to 300 °C).

  • Climazone technology for improved comfort
  • Breathable textile lining
  • Removable anti-static comfort insole with moisture control system; orthopaedic insoles possible
  • Anti-twist heel cap for better stability and protection from ankle twisting
  • uvex 3D hydroflex® foam insole for exceptional shock absorption in the heel and under the front of the foot
  • Scuffcap for additional protection
  • 100% metal-free xenova® toecap, non magnetic (200 J)
  • Flexible, puncture resistant uvex xenova® midsole
  • Fulfils ESD requirements: Resistance to ground inferior to 35 megaohms

Colour: Black

Certifikat: EN 61340 (ESD); EN ISO 20345:2011; S3; HRO; CI; SRC




 

ORDER

Expandera alla / Komprimera alla
Skostorlek Färg Förp. VWR art.nr Antal
39 Svart 1 PAIR UVEX6953.2/39P
40 Svart 1 PAIR 114-5476
41 Svart 1 PAIR 114-5477
42 Svart 1 PAIR 114-5478
43 Svart 1 PAIR UVEX6953.2/43P
44 Svart 1 PAIR UVEX6953.2/44P
45 Svart 1 PAIR UVEX6953.2/45P
46 Svart 1 PAIR 114-5482
47 Svart 1 PAIR 114-5483
48 Svart 1 PAIR 114-5484
49 Svart 1 PAIR 114-5485
50 Svart 1 PAIR 114-5486
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page

Enter Details

Select the article for which you are looking for Certificate

Indikera Batch Nummer. Detta fält är obligatoriskt. Ange "x" om detta inte finns för VWR kemikalier

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beskrivning Artikel nummer Availability Enhet Ditt pris Price Per Antal
 

A new look and a renewed commitment

Built on the features & resources you know, optimized with innovation from Avantor®. Our new brand symbolizes agility and our ability to adapt to customer needs.

Learn More Start Shopping

Försäljningsbestämmelser

All försäljning och leverans sker enligt de allmänna leveransbestämmelserna IML 2009 (antagna 2008 av Swedish Labtech) med tillägg av vid var tid tillämpliga försäljningsbestämmelser för VWR, som ska gälla med företräde framför IML 2009 i händelse av motsättning.