Skyddsskor, ESD, utan snörning, Xenova® hygiene 6962
Leverantör: Uvex
uvex xenova® hygiene
114-0810EA 1400 SEK
114-0810
Skyddsskor, ESD, utan snörning, Xenova® hygiene 6962
Skor och kängor
Metal-free, lightweight safety shoe made from synthetic textiles, soft padded tongue and collar plus an extremely flexible, dual-density PUR sole (slip, abrasion and cut-resistant, resistant to oil and petrol also withstands brief exposure to heat of approx. 120 °C).
  • Minimalt antal sömmar ger mindre risk för fläckar
  • Climazone teknologi för förbättrad komfort
  • Andningsbar och slitstark ovandel av högteknologiskt mikrofibermaterial
  • Foder med distansnät ger optimal ventilation
  • Hälhätta med stukningsskydd ger bättre stabilitet och skyddar mot stukade anklar
  • Xenova® duo tåhätta med dubbelkomponentsteknik, värmeisolerad
  • Extra bekväm uttagbar innersula, antistatisk, med fukttransportsystem
  • Innersula av 3D hydroflex® foam för optimal stötdämpning i hälen och under framfoten
  • Extremt flexibel och lätt PUR-yttersula som är slitstark, skärskyddad och mer bra halkskydd
  • Uppfyller ESD-kraven: resistans mot jord <35 megaohm
Suitable for people allergic to chrome, made from synthetic textiles.
Färg: Vit.
Certifikat: EN 61340 (ESD); EN ISO 20345:2011; S2, SRC