VWR® Micro Star 12, Mikrocentrifug
Leverantör: VWR
VWR®
521-1651EA 11400 SEK
521-1651
VWR® Micro Star 12, Mikrocentrifug
Centrifuger Mikrocentrifuger
En snabb och lättanvänd centrifug med utmärkt prestanda, kompakt.
  • Kompakt design
  • Snabb acceleration och broms, tyst
  • Larm för hastighetsöverskridande och övertemperatur
  • Autoklaverbar rotor för 12×1,5/2,0 ml rör inkl. rotorlock för skydd mot biologiska smittämnen
Med digital inställning och visning av alla funktioner, inkl. varv/min, RCF och återstående tid. Med automatisk locköppning, pulscentrifugeringsfunktion för snabb och bekväm centrifugering, samt unik design för inre luftflöde som minskar uppvärmningen av prover.
Beställningsinformation: Supplied with fixed angle microtube rotor and adapters for 0,2 ml PCR tubes (pack of 12).