VWR® Micro Star 17 / 17R, Mikrocentrifug med eller utan kyla
Leverantör: VWR
VWR®
521-1646EA 21650 SEK
521-1646 521-1647
VWR® Micro Star 17 / 17R, Mikrocentrifug med eller utan kyla
Centrifuger Mikrocentrifuger
Mikrocentrifugerna Micro Star 17 och 17R kombinerar kraft, flexibilitet, och bekvämlighet i en säker, kompakt och lättanvänd centrifug. Både Micro Star 17 och Micro Star 17R med kyla passar för snabb hantering av rutinprover. Tätsluten rotorlock som öppnas och stängs med ett klick förkortar hanteringstiden jämfört med skruvlock.
  • Tyst och med höga prestanda: upp till 17000 ×g
  • Ett unikt tätslutande lock skyddar användaren och proverna
  • Enkel att använda; intuitiva inställningar och ljusstark, tydlig display
Beställningsinformation: Levereras med rotor för 24 st. 1,5/2,0 ml rör och aerosoltätt rotorlock.