Du sökte efter: Förgjutna geler
13  results were found
SearchResultCount:"13"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Leverantör: LONZA
Beskrivning: Latitude™ DNA gels are designed for accurate DNA fragment separation for almost any gel electrophoresis application. These ready-to-run gels are avail...
Leverantör: LONZA
Beskrivning: Reliant™ precast agarose minigels are designed for rapid and reproducible resolution of DNA fragments from 8 bp to 10 kb. Each precast agarose gel is ...
Leverantör: LONZA
Beskrivning: Precast gels for the analysis of antibodies and proteins up to 2000 kDa.
Leverantör: EDVOTEK EUROPE LTD
Beskrivning: Precast gel, 3 geler (12 %)
Leverantör: G-Biosciences
Beskrivning: Precast gel, Gel drying solution
Leverantör: Cytiva
Beskrivning: Immobiline™ DryStrip gels (IPG strips) are used for isoelectric focusing (IEF), run as the first dimension of 2-D electrophoresis or as a separate app...
Leverantör: Cytiva
Beskrivning: ExcelGel precast gels for SDS-PAGE are available as homogeneous or gradient gels. The homogeneous gels have 25 preformed sample wells for sample volum...
Leverantör: Genscript
Beskrivning: GenScript's Bis-Tris gels are high-performing polyacrylamide gels designed to separate a wide range of protein sizes by electrophoresis. The gels are ...
Leverantör: Cytiva
Beskrivning: Precast gel, PhastGel™, PhastGel™ sample applicator, 8×0,5 μl
Leverantör: EMBITEC
Beskrivning: RunOne™ precast gels do not require a specific gel apparatus but are optimised for use with the RunOne™ Electrophoresis System. A choice of 100, 104 o...
Artikel nummer : (18-1035-32)
Leverantör: Cytiva
Beskrivning: CleanGel IEF is a dried polyacrylamide gel optimised for analytical isoelectric focusing (IEF). The gel is excellent for separating enzymes with prese...
UOM: 1 * 5 Items
Artikel nummer : (80-1128-28)
Leverantör: Cytiva
Beskrivning: Obtain reproducible IEF separations with dry, precast gels containing immobilized pH gradients.
UOM: 1 * 3 Items
Artikel nummer : (28-9374-51)
Leverantör: Cytiva
Beskrivning: DIGE gel is a 12,5% precast polyacrylamide gel in a low fluorescent glass cassette for second dimension 2-D electrophoresis and specially developed fo...
UOM: 1 * 3 Items
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 13 of 13
no targeter for Bottom