Vill du logga in igen?
  • Produktkategori
  • Kriteria
  • Leverantör
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Sök i resultat
Elektroforesreagens
https://se.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/51/84/18945184.jpg
Elektroforesreagens omfattar en rad olika produkter som t.ex. molekylviktmarörer, blottingreagens och reagens för avfärgning, stegar, DNA- och proteinmarkörer. Markörerna kommer i olika storlekar, baspar och volym.
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"203"
Sortera efter:
Artikel nummer : (E732-25)
Leverantör:  VWR Chemicals
Benämning:   Avfärgningspåsar är utformade för att på ett säkert sätt avlägsna etidiumbromid från lösning vid behandling över natten. Varje påse extraherar upp til...
UOM:  1 * 25 Items
Leverantör:  VWR Chemicals
Benämning:   100 bp Ready Ladder™, pre-mixed with loading dye, sufficient for 50 lanes
Artikel nummer : (N746-100RXN)
Leverantör:  VWR Chemicals
Benämning:   Ladder with 10 fragments ranging from 50 to 500 bp for easy band identification. Ready to use formula pre-mixed with loading dye.
UOM:  1 * 1 KIT
Leverantör:  VWR Chemicals
Benämning:   PCR ladder, 100 - 3000 bp, 100 lanes, 1×0,5 ml
Artikel nummer : (27-2210)
Leverantör:  VWR Chemicals
Benämning:   Protein Marker V (prestained) for monitoring protein separation, transfer efficiency and for size determination.
UOM:  1 * 1 KIT
Artikel nummer : (27-1110)
Leverantör:  VWR Chemicals
Benämning:   Protein Marker III for monitoring protein separation, transfer efficiency and for size determination.
UOM:  1 * 1 KIT
Leverantör:  VWR Chemicals
Benämning:   Fixing solution for isoelectric focusing in polyacrylamide ge
UOM:  1 * 500 ml
Artikel nummer : (K494-500UL)
Leverantör:  VWR Chemicals
Benämning:   Protein molecular weight marker, wide range offers 8 bands ranging from 14,4 - 212,0 kDa. There is sufficient material for 100 - 150 assays.
UOM:  1 * 500 µl
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 8  av 203
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  Nästa