Vill du logga in igen?
  • Kriteria
  • Leverantör
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Sök i resultat
blottingreagens
https://se.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/49/58/18944958.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"117"
Sortera efter:
Leverantör:  VWR Chemicals
Benämning:   Fixing solution for isoelectric focusing in polyacrylamide ge
UOM:  1 * 500 ml
Leverantör:  VWR Chemicals
Benämning:   VisiGlo™ HRP Chemiluminescent Substrates are luminol-based chemiluminescent substrates designed for rapid and sensitive detection of peroxidase labell...
Leverantör:  VWR Chemicals
Benämning:   Antibody Signal Enhancer is a Western blotting antibody diluent that increases intensity of protein detection up to 5-fold compared to conventional bl...
Artikel nummer : (E885-200ML)
Leverantör:  VWR Chemicals
Benämning:   Complete substrate system includes 20 DAB substrate tablets, peroxidase solution and a mixing/dispensing dropper bottle for fast and easy preparation....
UOM:  1 * 200 ml
Leverantör:  VWR Chemicals
Benämning:   UnDo™ X-Ray Film Background Reducer kit easily and proportionally reduces the signal on overexposed film. The kit includes two solutions that are used...
UOM:  1 * 1 KIT
Leverantör:  VWR Chemicals
Benämning:   OPD tablets are widely used to detect horseradish peroxidase activity in ELISA and solution assays. Absorbs at 492 nm. Each tablet contains 15 mg of O...
UOM:  1 * 1 Each
Leverantör:  VWR Chemicals
Benämning:   DAB is commonly used for detection of horseradish peroxidase in membrane-bound and in situ applications.
Artikel nummer : (N790-KIT)
Leverantör:  VWR Chemicals
Benämning:   Rapid Western Blotting kits streamline each step of Western blotting, enabling the entire procedure from the transfer step through development to be c...
UOM:  1 * 1 KIT
Utgått
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 8  av 117
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  Nästa