Vill du logga in igen?
  • Kriteria
  • Leverantör
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Sök i resultat
Du sökte efter: "faerger-foer-elektrofores"
https://se.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/51/86/18945186.jpg
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"66"
Sortera efter:
Artikel nummer : (429932N)
Leverantör:  VWR Chemicals
Benämning:   A convenient format of ethidium bromide solution. One drop added to 50 ml will produce a solution of ethidium bromide with a final concentration ...
UOM:  1 * 10 ml
Leverantör:  VWR Chemicals
Benämning:   Ethidium bromide provided in 0,625 mg/ml dropper bottle. One drop diluted into 50 ml of molten agarose or buffer yields a final concentration of 0,5 μ...
Leverantör:  VWR Chemicals
Benämning:   Designed to optimise loading nucleic acids in agarose gels, the loading dye imparts colour to the sample to facilitate the loading process and increas...
Leverantör:  VWR Chemicals
Benämning:   Bromothymol blue ACS
Leverantör:  VWR Chemicals
Benämning:   A tracking dye for nucleic acid and protein gels. Also a pH indicator (yellow to blue, range 3,0 - 4,6).
Leverantör:  VWR Chemicals
Benämning:   EZ-Vision® DNA dye as loading buffer provides a non mutagenic, environmentally friendly alternative to ethidium bromide for instantaneous fluorescent ...
Leverantör:  VWR Chemicals
Benämning:   EZ-Vision® In-Gel Solution is a non mutagenic, non toxic fluorescent DNA dye that is used as an in-gel or post-run stain to visualise DNA in agarose g...
Leverantör:  VWR Chemicals
Benämning:   Commonly used stain for the detection of protein bands following electrophoresis.
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 8  av 66
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Nästa