Du sökte efter: Vätskor för termostatbad
Vätskor för termostatbad och kyltermostater garanterar säker drift för alla applikationer som innebär temperaturkontroll där vatten inte passar. Det är viktigt att välja den badvätskan som passar bäst för applikationen.  Badvätskor finns för olika temperaturområden och viskositeter.
Vätskor för termostatbad och kyltermostater garanterar säker drift för alla applikationer som innebär temperaturkontroll där vatten inte passar. Det är viktigt att välja den badvätskan som passar bäst för applikationen. Badvätskor finns för olika temperaturområden och viskositeter.
15  results were found
SearchResultCount:"15"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Leverantör: Merck
Beskrivning: Badvätskor för att öka termostatens livslängd.
Leverantör: VWR Chemicals
Beskrivning: Silicone Oils 47 are polydimethylsiloxane oils, consisting of linear molecular chains of varying lengths whose groups comprise alternating silicone an...
Leverantör: VWR Chemicals
Beskrivning: En serie silikonvätskor som rekommenderas för användning i bad. Lagtoxisk, inert och med lång livslängd tack vare låg flyktighet.
Leverantör: JULABO GMBH
Beskrivning: Noggrant utvald och beprövad under långvarig användning. Passar för användning i termostatbad och kyltermostat när det inte går att använda vatten som...
Leverantör: Thermo Scientific
Beskrivning: MDL No.: MFCD00147787
Density: 0,86
Melting point: –6 °C
Flash point: 230 °C
Appearance: Clear light yellow oily liquid
Stora...
Leverantör: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
Beskrivning: Non-flammable thermal fluid for heating and low-temperature range. Thermal fluid for Hei-CHILL chillers.
Leverantör: LAUDA
Beskrivning: För termostatering med hög noggrannhet, även vid extrema temperaturer.
Leverantör: LAUDA
Beskrivning: These transfer fluids allow highly accurate thermostating, even at extreme temperatures.
Leverantör: IKA
Beskrivning: Typ: Heating fluid, Förp.: 10 kg, Temp.-område: +20...+200 °C, Färg: Klar
Leverantör: LAUDA
Beskrivning: These transfer fluids allow highly accurate thermostating, even at extreme temperatures.
Leverantör: LAUDA
Beskrivning: Heat transfer liquid for use in systems with cold liquid overlay.
New Product
Leverantör: LAUDA
Beskrivning: Open systems are atmospherically open, as semi-open systems are referred to open baths with lids. The thermally active heat transfer medium in closed ...
Leverantör: DOW CORNING
Beskrivning: En serie silikonvätskor som rekommenderas för användning i bad. Lagtoxisk, inert och med lång livslängd tack vare låg flyktighet.
Leverantör: HUBER
Beskrivning: Thermal fluids with a wide range of operating temperatures and good thrmodynamic properties for use in circulators and heating systems where water is ...
Leverantör: THERMO ELECTRON LED GMBH
Beskrivning: These carefully selected and proven heat transfer liquids have been designed to reduce health hazards and minimise unpleasant odours.
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 15 of 15
no targeter for Bottom