Vill du logga in igen?
Chemical resistant gloves, uvex rubiflex S NB35S
Leverantör: Uvex
Rubiflex S
These fully coated NBR (nitrile butadiene rubber) gloves provide excellent resistance to many chemicals, acids, alkalis, mineral oils and solvents.
  • Very good mechanical characteristics, outstanding abrasion resistance
  • Good water vapour absorption due to the cotton lining
  • Anatomic shape, highly flexible
  • Reinforced design
Ideal for use in the automotive, chemical, mechanical industry as well as for metal processing.
Certifikat: EN ISO 374-1:2016 Type A (JKNOPT), EN 388:2016 (2121X)
Food contact approved
OEKO-Tex® Standard 100
ORDER
Expandera alla / Komprimera alla
Benämning Glove size Färg Längd Tjocklek Förp. VWR art.nr Antal
NBR-handskar med bomullsinterlock, beständiga mot fett, mineraloljor och många kemikalier 8 Grön 350 mm 0,40 mm 10 PAIR UVEX9889120
NBR-handskar med bomullsinterlock, beständiga mot fett, mineraloljor och många kemikalier 9 Grön 350 mm 0,40 mm 10 PAIR UVEX9889121
NBR-handskar med bomullsinterlock, beständiga mot fett, mineraloljor och många kemikalier 10 Grön 350 mm 0,40 mm 10 PAIR UVEX9889122
NBR-handskar med bomullsinterlock, beständiga mot fett, mineraloljor och många kemikalier 11 Grön 350 mm 0,40 mm 10 PAIR UVEX9889123
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
SPECIFIKATIONER
Modell NB35S
Ej handspecifika/handspecifika Handspecifika
Engångs/Återanvändbar Återanvändbar
Fodermaterial 100% Bomull
Yta Smooth
Kragmodell Kraghandske
EN standard EN ISO 374:2016 Type A (JKNOPT), EN 388:2016 (2121X)
Godkända för livsmedelskontakt +
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indikera Batch Nummer. Detta fält är obligatoriskt. Ange "x" om detta inte finns för VWR kemikalier
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivning Artikel nummer Availability Enhet Ditt pris Price Per Antal