Du sökte efter: Dispenser för petriskålar
20  results were found
SearchResultCount:"20"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Artikel nummer : (216-0058)
Leverantör: BOCHEM
Beskrivning: Sterilising box made of stainless steel, for up to ten Petri dishes with Ø 100 mm.
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: Bel-Art Products, a Part of SP
Beskrivning: Epoxyöverdragen ståltråd kuggstång.
Artikel nummer : (710-4106)
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Beskrivning: Petri dish rack with PC frame and white PC posts.
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (NALG5922-0024)
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Beskrivning: Petri dish rack with acrylic frame and PC posts.
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: Bel-Art Products, a Part of SP
Beskrivning: Increase workspace and efficiently transport large quantities of Petri dishes.
Artikel nummer : (BELAF189850100)
Leverantör: Bel-Art Products, a Part of SP
Beskrivning: Clear TPX body, PP post. This Petri dish rack holds up to 54 (Ø 100 mm) dishes.
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (391-2161)
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Beskrivning: Petri dish rack with PC frame and white PC posts.
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (BELAF189910000)
Leverantör: Bel-Art Products, a Part of SP
Beskrivning: Petri dish rack, PP, För: 42×100 mm skålar
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (BELAF189910060)
Leverantör: Bel-Art Products, a Part of SP
Beskrivning: This rack is useful for safe transport and incubation of 60 mm Petri dishes and helps to streamline benchtop sample processing. Rack base is epoxy coa...
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (BELAF189900000)
Leverantör: Bel-Art Products, a Part of SP
Beskrivning: PP moulded rack, ideal for high volume sampling processes.
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: INTERSCIENCE
Beskrivning: Petri dish racks made of stainless steel.
Artikel nummer : (391-1165)
Leverantör: HEATHROW
Beskrivning: Akryl. Denna robusta dispenser rymmer upp till tjugo Ø 90 mm petriskålar i två lättåtkomliga skiljeväggar.
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: Bel-Art Products, a Part of SP
Beskrivning: Petri dish dispenser, Poxygrid®, Stål, epoxibeläggning, För: 42×100 mm dishes
Leverantör: Bel-Art Products, a Part of SP
Beskrivning: Epoxy coated steel wire. Holds 10 or 30 contact plates with lids arranged in one or three stacks of ten plates.
Artikel nummer : (HEIP1465020001)
Leverantör: MERCK LIFE SCIENCE GMBH
Beskrivning: Petri dish dispenser
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (HEIP1465190001)
Leverantör: MERCK LIFE SCIENCE GMBH
Beskrivning: High-quality stainless steel sedimentation plate rack suitable for isolators and cleanroom applications (resistant against H₂O₂ and disinfectants).
UOM: 1 * 1 Items
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 16 of 20
no targeter for Bottom