Vill du logga in igen?
  • Kriteria
  • Leverantör
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Sök i resultat
Inbäddning- och monteringsmedia
https://se.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/51/92/18945192.jpg
Monteringsmedium behövs för att göra permanenta slides. Monteringsmedlet håller objektet på plats mellan objektglaset och täckglaset. Valet av monteringsmedel är upp till användaren. Några prov kan kräva ett specifikt monteringsmedel och andra kanske inte är kemisk kompatibel med lösningsmedlet i monteringsmedlet. Det finns båda vattenbaserade och lösningsmedelbaserade monteringsmedium.
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"20"
  Visa lista Easy View (ny)
Sortera efter:
Leverantör:  Merck
Beskrivning:   EMSURE® grade solvents are suitable for a broad spectrum of classical lab applications, and are frequently used in regulated and highly demanding lab ...
Leverantör:  Merck
Beskrivning:   Den definierade hårdheten och enhetligheten hos materialet som ska skäras är viktiga faktorer för att erhålla en jämn skärningskvalitet. Dessa krav ka...
Leverantör:  Merck
Beskrivning:   Entellan® new is a new mounting medium for cover slippers and is specially suited for commercial automated mounting instruments that operate with cove...
Leverantör:  Merck
Beskrivning:   Water-free mounting media, such as Neo-Mount®, should be used for permanent mounting and long-term storage of samples. Slides processed in pathologica...
Artikel nummer : (1.00579.0500)
Leverantör:  Merck
Beskrivning:   DPX mounting medium
UOM:  1 * 500 ml
Leverantör:  Merck
Beskrivning:   Kaiser's glycerol gelatin is an aqueous mounting medium for microscopy and works well with specimens prepared for enzyme, lipid, and immunohistochemis...
UOM:  1 * 100 g
Leverantör:  VWR Chemicals
Beskrivning:   High viscosity mounting medium for cryotomy
UOM:  1 * 125 ml
Leverantör:  VWR Chemicals
Beskrivning:   High viscosity mounting media for cryotomy. Less viscous than O.C.T.
UOM:  1 * 125 ml
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 8  av 20
  1  2  3  Nästa 