Vill du logga in igen?
  • Kriteria
  • Leverantör
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Sök i resultat
antibiotika-och-antimykotika
https://se.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/49/00/18944900.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"162"
Sortera efter:
Artikel nummer : (1.05177.0005)
Leverantör:  Merck
Benämning:   KANAMYCIN DISULFATE 1 * 5 g
UOM:  1 * 5 g
Artikel nummer : (E737-20ML)
Leverantör:  VWR Chemicals
Benämning:   15 µg/ml working concentration, binds to the 30S subunit of bacterial ribosome.
UOM:  1 * 20 ml
Artikel nummer : (J607-100MG)
Leverantör:  VWR Chemicals
Benämning:   An aminoglycoside antibiotic that inhibits protein synthesis in bacteria, fungi and higher eucaryotic cells. Widely used as a selection agent for proc...
UOM:  1 * 100 mg
Leverantör:  VWR Chemicals
Benämning:   Pennicillin-Streptomycin 100X sterile solution for tissue culture applications. Inhibits cell wall synthesis and protein sythesis in gram-positive and...
UOM:  1 * 100 ml
Leverantör:  VWR Chemicals
Benämning:   Kanamycin is an aminoglycoside antibiotic that inhibits protein synthesis in gram-negative and gram-positive bacteria and in mycoplasma. Recommended w...
UOM:  1 * 20 ml
Leverantör:  VWR Chemicals
Benämning:   Aseptic, gamma-irradiated, tissue culture tested. 10 000 U/ml penicillin. 10 mg/ml streptomycin solution when reconstituted in 20 ml of sterile w...
UOM:  1 * 20 ml
Leverantör:  VWR Chemicals
Benämning:   An aminoglycoside antibiotic that inhibits protein synthesis in bacteria, fungi and higher eucaryotic cells. Inhibits chain elongation. Widely used as...
UOM:  1 * 20 ml
Artikel nummer : (J847-20ML)
Leverantör:  VWR Chemicals
Benämning:   Used as a selection agent for both prokaryotic- and eukaryotic-transfected cells. An aminoglycoside similar to gentamycin, G418 is toxic to bacterial,...
UOM:  1 * 20 ml
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 8  av 162
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  Nästa