Du sökte efter: Mikrobiologiska tillsatser och supplement
23  results were found
SearchResultCount:"23"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Leverantör: Merck
Beskrivning: Isolering av mikroorganismer kräver ofta användning av selektiva medier. Användning av frystorkade supplement garanterar en optimal och standardiserad...
Leverantör: Merck
Beskrivning: Neutral röd indikator, Applikation: Tillsats, Glasflaska
Leverantör: Merck
Beskrivning: Chromocult® Listeria agar selective supplement, Applikation: Listeria
Artikel nummer : (1.11350.0001)
Leverantör: Merck
Beskrivning: Bactident® indol, Applikation: Biochemical
UOM: 1 * 30 mL
Leverantör: VWR Chemicals
Beskrivning: Yersinia-selektiv tillsats, VWR®, Applikation: Yersinia, Freeze-dried
Leverantör: VWR Chemicals
Beskrivning: The isolation of microorganisms often requires the use of specific supplements. The supplements presented here are available in vials and bottles, and...
Leverantör: THERMO FISHER DIAGNOSTICS GMBH
Beskrivning: Campylobacter supplement for 10x500 ml, Applikation: Campylobacter, Freeze-dried
Leverantör: THERMO FISHER DIAGNOSTICS GMBH
Beskrivning: Horse Serum, Applikation: Blood/Serum, Freeze-dried
Leverantör: THERMO FISHER DIAGNOSTICS GMBH
Beskrivning: OGYE supplement, Applikation: Yeast and Moulds, Freeze-dried
Leverantör: THERMO FISHER DIAGNOSTICS GMBH
Beskrivning: Coagulase Plasma lyophilised 5Ml, Applikation: Blood / Serum
Leverantör: Apollo Scientific
Beskrivning: Dehydrated infusion of potato. Plant tissue culture tested.
Leverantör: LIOFILCHEM S.R.L.
Beskrivning: Sulfamethazine supplement, Applikation: Additive
Artikel nummer : (MDTC25-022-CI)
Leverantör: Corning
Beskrivning: Trace Elements B Solution has the same composition as Cleveland's Trace Element I.
UOM: 1 * 100 mL
Certifikat
Leverantör: BALIS
Beskrivning: Additive for Cereus selective agar base acc. to Mossel.
Artikel nummer : (71279-3)
Leverantör: Merck Millipore (Novagen)
Beskrivning: Veggie yeast extract is a certified animal-free media component.
UOM: 1 * 500 g
Artikel nummer : (MDTC25-023-CI)
Leverantör: Corning
Beskrivning: Trace Elements C Solution has the same composition as Cleveland's Trace Elements I, and contains the trace elements found in the serum-free medium MCD...
UOM: 1 * 100 mL
Certifikat
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 16 of 23
no targeter for Bottom