Vill du logga in igen?
  • Kriteria
  • Leverantör
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Sök i resultat
Berädda media, flaskor
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Välj alternativ nedan för att förfina sökning. Flera val kan göras. Klicka på OK för att visa resultat.
SearchResultCount:"33"
  Visa lista Easy View (ny)
Sortera efter:
Leverantör:  VWR Chemicals
Beskrivning:   Bruksfärdiga odlingsmedier för mikrobiologiska kontroller inom livsmedelsindustrin, för vatten- och miljökontroll samt för läkemedelsindustrin. Sortim...
Leverantör:  VWR Chemicals
Beskrivning:   Fermentation PTM1, trace salts, high purity grade, Fyllning: 500 ml, Applikation: Additive
Artikel nummer : (J833-1L)
Leverantör:  VWR Chemicals
Beskrivning:   LB Broth, liquid is used for the propagation and maintenance of E. coli. Widely used for the preparation of plasmid DNA and recombinant protein...
UOM:  1 * 1 l
Leverantör:  VWR Chemicals
Beskrivning:   Vid validering av aseptisk bearbetning bör det ingå ett simuleringstest med ett näringsmedium, ett så kallat Media fill test. Valet av näringsmedium b...
Leverantör:  VWR Chemicals
Beskrivning:   FTM (fluid thioglycollate medium) + TW 80 1%, Fyllning: 160 ml, Storlek: 200 ml, Standard: -, Applikation: Anaerobs
Artikel nummer : (1B1493-1L)
Leverantör:  VWR Chemicals
Beskrivning:   A complete medium for the propagation and maintenance of yeast. The composition of YPD is (w/v) 1% yeast extract, 2% peptone, and 2% D-glucose.
UOM:  1 * 1 l
Leverantör:  VWR Chemicals
Beskrivning:   LB broth, modified, Fyllning: 1000 ml, Applikation: E.coli
Artikel nummer : (1B1494-1L)
Leverantör:  VWR Chemicals
Beskrivning:   Terrific broth medium containing high levels of tryptone and yeast extract necessary for high density of cells to increase plasmid yield. Terrific bro...
UOM:  1 * 1 l
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 8  av 33
  1  2  3  4  5  Nästa 