Vill du logga in igen?
  • Kriteria
  • Leverantör
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Sök i resultat
beraedda-media-roer
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Choose from the options below to refine your search. Click OK to update your results.
SearchResultCount:"18"
Sortera efter:
Leverantör:  VWR Chemicals
Benämning:   För olika mikrobiologiska applikationer.
Artikel nummer : (N549-6X5ML)
Leverantör:  VWR Chemicals
Benämning:   S.O.C. Medium is used in the final step of bacterial cell transformation to obtain maximal transformation efficiency of E. coli. S.O.C.
UOM:  1 * 1 KIT
Leverantör:  MERCK LIFE SCIENCE GMBH
Benämning:   De aktuella utgåvorna av Pharmacopoeia för USA (USP), Pharmacopoeia för Europa (EP) och Pharmacopoeia för Japan (JP) innehåller harmoniserade metoder ...
Leverantör:  DOEHLER GROUP
Benämning:   Dessa näringsmedier kan användas för enkel, snabb och effektiv detektion av all slags mikrobiologisk kontaminering, samt möjliggör identifiering av mi...
UOM:  1 * 20 Items
Artikel nummer : (DOEH204706646)
Leverantör:  DOEHLER GROUP
Benämning:   Culture medium for qualitative detection of indicator microorganisms using swab sampling with sterile swabs as part of microbiological facility monito...
UOM:  1 * 20 Items
Leverantör:  Hach
Benämning:   EC medium is used to detect coliform bacteria using the Most Probable Number (MPN) method.
Artikel nummer : (HACH2560915)
Leverantör:  Hach
Benämning:   A-1 Medium broth tubes provide detection of Fecal Coliform Bacteria using the Most Probable Number (MPN) method.
UOM:  1 * 15 Items
Leverantör:  SARTORIUS
Benämning:   The traditional culture media for microorganisms is agar media. The media are available in two formats. Agar media in tubes are for pouring agar plate...
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 8  av 18
  1  2  3  Nästa