Vill du logga in igen?
  • Kriteria
  • Leverantör
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Sök i resultat
Berädda media, plattor
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Välj alternativ nedan för att förfina sökning. Flera val kan göras. Klicka på OK för att visa resultat.
SearchResultCount:"15"
  Visa lista Easy View (ny)
Sortera efter:
Leverantör:  Merck
Beskrivning:   Envirocheck® odlingsplattor, 90 mm diameter, kan användas för aktiv luftprovtagning i kombination med de olika luftprovtagningssystemen MAS-100®, samt...
UOM:  1 * 20 Items
Leverantör:  VWR Chemicals
Beskrivning:   För olika mikrobiologiska tillämpningar.
Leverantör:  Merck
Beskrivning:   Merckoplate® är en produktserie med bruksfärdigt media i plattor för en rad olika applikationer som räkning, isolering, detektering och odlig av bakte...
Leverantör:  VWR Chemicals
Beskrivning:   Finns som 90 mm platta. TLHTh (tween, lecitin, histidin, tiosulfat) används för neutralisering. Plattorna finns som dubbel- eller trippelförpackade. S...
Leverantör:  VWR Chemicals
Beskrivning:   Plate, 90 mm, PCA agar för platträkning, VWR®, Applikation: Totalt antal, Standard: UNE-EN ISO 4833:2004, Fyllning: 20 ml
Artikel nummer : (22.23.136)
Leverantör:  VWR Chemicals
Beskrivning:   6-well tray, Vogel-Bonner Medium E (VBE), 5 ml, 6-well plate, Applikation: Enterokocker, Standard: -
UOM:  1 * 3 Items
Leverantör:  MERCK LIFE SCIENCE GMBH
Beskrivning:   A wide range of ready-to-use culture media for the environmental monitoring of surfaces as well as for the active and passive air sampling in clean ro...
Leverantör:  MERCK LIFE SCIENCE GMBH
Beskrivning:   Produktsortimentet omfattar ett komplett sortiment med förfyllda 90 mm eller 150 mm petriskålar för många olika användningsområden, till exempel mängd...
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 8  av 15
  1  2  Nästa 