Vill du logga in igen?
  • Kriteria
  • Leverantör
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Sök i resultat
Du sökte efter: "beraedd-media-i-pasar-pulver"
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Choose from the options below to refine your search. Click OK to update your results.
SearchResultCount:"18"
Sortera efter:
Leverantör:  Merck
Benämning:   Readycult® Coliform och Readycult® Enterococci gör det enkelt att påvisa koliformer, E. coli eller enterokocker i vatten. Du behöver endast en steril ...
Leverantör:  Merck
Benämning:   Readybag® gamma-irradiated and pre-weighed granulated media pouches for fast, flexible and easy pathogen testing. Readybag® media pouches speed up and...
Leverantör:  VWR Chemicals
Benämning:   T-påsen är fylld med förhandsvägda granulat. Anslut filterenheten, 0,2 µm, aseptiskt till slangen med hjälp av anslutningsenheten. Tillsätt sterilt va...
Leverantör:  VWR Chemicals
Benämning:   For the preliminary, non selective enrichment of bacteria.
Leverantör:  VWR Chemicals
Benämning:   Varje påse innehåller en uppvägd mängd granulerat substrat och levereras förpackad och strålsteriliserad. Färdig för odling - tillsätt bara sterilt va...
Leverantör:  VWR Chemicals
Benämning:   W-påsarna är vikta påsar utan anslutningar.
Leverantör:  VWR Chemicals
Benämning:   MediaBags are filled with pre-weighed granulated media in a double bagged bag and irradiated. Add sterile water under aseptic conditions.
Artikel nummer : (N526-5PK)
Leverantör:  VWR Chemicals
Benämning:   Convenient, pre-mixed powder, animal-free LB media is a general purpose media for the growth of non-fastidious microorganisms.
UOM:  1 * 1 Each
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 8  av 18
  1  2  3  Nästa