Vill du logga in igen?
  • Kriteria
  • Leverantör
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Sök i resultat
faergningsreagenser
https://se.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/98/41/18989841.jpg
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"8"
Sortera efter:
Artikel nummer : (1.06731.1000)
Leverantör:  Merck
Benämning:   Reagents for detection of textile fibres.
UOM:  1 * 1 l
Leverantör:  Merck
Benämning:   För ytterligare information om specifikation och varningar, se www.vwr.com eller VWR-kemikaliekataloger
Leverantör:  GE Healthcare - Life Sciences
Benämning:   These versatile fluorophores can tolerate a pH range of 3 - 10 for use in a variety of applications at biologically relevant pHs. The dyes are also DM...
Leverantör:  PanReac AppliChem
Benämning:   SYBR® Green is an asymmetrical cyanine dye that acts as an intercalating dye for the detection of double stranded DNA. This ten fold concentrated dye ...
Leverantör:  Biotium
Benämning:   CF® dye biocytin is a cell-impermeant fixable polar tracer that is a conjugate of CF® dye and biotin with an aldehyde-fixable primary amine.
Leverantör:  Tonbo Biosciences
Benämning:   Foxp3/transcription factor staining buffer kit, mouse and human reactivity
Leverantör:  Biotium
Benämning:   Potential applications of dye biotin include the detection of binding sites and the degree of biotinylation of proteins and for the measurement of avi...
Artikel nummer : (CAYM600055-1)
Leverantör:  Cayman Chemical
Benämning:   Cell-based working solution prepared by dilution of the Nile red stock solution 1:1000 in the assay buffer.
UOM:  1 * 1 Items
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 8  av 8