Vill du logga in igen?
  • Kriteria
  • Leverantör
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Sök i resultat
Du sökte efter: "Staining Fixatives"
https://se.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/53/51/18945351.jpg
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"9"
Sortera efter:
Leverantör:  Merck
Benämning:   Fixativ och reagenser för histologi
Artikel nummer : (361042Q)
Leverantör:  VWR Chemicals
Benämning:   Immersionsolja
UOM:  1 * 100 ml
Utgått
Leverantör:  VWR Chemicals
Benämning:   Clearing agent, HistoChoice®
Artikel nummer : (00656746.)
Leverantör:  VWR Collection
Benämning:   Q Path® Cytofix
UOM:  1 * 5 l
Leverantör:  VWR Chemicals
Benämning:   Tissue fixative with 18% alcohol, HistoChoice®
Leverantör:  VWR Collection
Benämning:   Q Path® Easyfix
Leverantör:  VWR Collection
Benämning:   Q Path® Labofix, vapouriser
Leverantör:  RAL (REACTIFS RAL SA)
Benämning:   Immersion oil, Drop Stick
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 8  av 9
  1  2  Nästa