Transportvagnar, BC-serien
Leverantör: Metro International
139-0057EA 5275 SEK
139-0057 139-0058 139-0774 139-0775 139-0055
Transportvagnar, BC-serien
Vagnar
  • De släta ytorna är utformade för att tåla fläckar och är enkla att torka rena
  • Hyllor som inte rostar
  • Stabil konstruktion: varje hylla håller för upp till 68 kg, varje enhet håller för upp till 181 kg
  • Enkel att justera: den extra mittenhyllan justera i steg om 25 mm
  • Ergonomiskt handtag utformat för enkel användning
  • Enkel montering utan verktyg, levereras omonterad
BC-vagnar med Microban®-produktskydd: vagnar i skifferblått innehåller Microban®-produktskydd. Det här skyddet förhindrar tillväxt av bakterier, mögel och svamp som kan orsaka dålig lukt, fläckar och skador på produkten.