Du sökte efter: Material för HPLC
64  results were found
SearchResultCount:"64"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Leverantör: Merck
Beskrivning: In general, ion exchangers consist of a cross-linked polymer matrix with a uniform distribution of fixed ionic groups sited throughout the resin struc...
Leverantör: Merck
Beskrivning: LiChrospher®, LiChrospher® 100 RP-8 encapped, 10 µm, 12
Leverantör: Merck
Beskrivning: LiChrosorb® is an irregular shaped silica sorbent. LiChrosorb® packing materials offer the compete programme of non-polar derivatives (RP-8, RP-18, RP...
Leverantör: Merck
Beskrivning: LiChrospher® RP-8 ADS, 25 µm
Leverantör: Merck
Beskrivning: Superspher® 60 RP-select B, 4 µm
Leverantör: Avantor
Beskrivning: Kiselbaserade kolonnförpackningar med hög reningskapacitet för kraftigt hydrofila peptider och proteiner, baserade på hydrofoba karakteristika och mol...
Leverantör: Avantor
Beskrivning: J.T.Baker® BAKERBOND® PolyPEI multimode jonbytar- (IEX) kromatografiharts fungerar som ett svagt anjonbytesharts med förbättrad selektivitet för överl...
Leverantör: Avantor
Beskrivning: Förpackning i beredningsklass är avsedd för användning vid lågt tryck med en peristaltipump.
Leverantör: Avantor
Beskrivning: J.T.Baker® BAKERBOND® PolyABx multimode jonbytar- (IEX) kromatografiharts fungerar som ett svagt katjonbytesharts med förbättrad selektivitet för över...
Leverantör: Avantor
Beskrivning: J.T.Baker® BAKERBOND®, Kiselbaserat Reversed Phase-media, 15 µm, 300 Å
Leverantör: Avantor
Beskrivning: J.T.Baker®, Kiselgel, flashkromatografi, 40 µm, 60 Å
Leverantör: Avantor
Beskrivning: Förpackning i beredningsklass är avsedd för användning vid lågt tryck med en peristaltipump.
Artikel nummer : (7199-00)
Leverantör: Avantor
Beskrivning: J.T.Baker® BAKERBOND®, Etyl (C₂), BAKERBOND®, 40 µm, 60 Å
UOM: 1 * 100 g
Artikel nummer : (7572-01)
Leverantör: Avantor
Beskrivning: Hydrofil polymer-CSX.
UOM: 1 * 50 mL
Leverantör: Avantor
Beskrivning: J.T.Baker® BAKERBOND®, Cyano (CN) kisel oregelbundet 40 µm, 60 Å Prep LC sorbentförpackningsmedia, adsorption, 100 g i plastbehållare
Leverantör: Avantor
Beskrivning: The J.T.Baker® BAKERBOND® Poly Hi-Propyl mixed mode hydrophobic interaction chromatography (HIC) resin provides improved selectivity for superior sepa...
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 16 of 64
no targeter for Bottom