Du sökte efter: Turbiditetsstandarder
29  results were found
SearchResultCount:"29"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Artikel nummer : (PE1342-2ML)
Leverantör: Merck
Beskrivning: Turbiditetsstandard, Turbidity - WS
UOM: 1 * 2 mL
Leverantör: Merck
Beskrivning: Turbiditetsstandard, Turbidity calibration standard, formazin, 0,5 NTU, Typ: Formazine
Leverantör: Merck
Beskrivning: Total suspended solids (TSS) is the dry-weight of suspended particles, that are not dissolved, in a sample of water that can be trapped by a filter.
Leverantör: Merck
Beskrivning: Turbiditetsstandard, Kalibreringsstandard för Turbiquant® 3000IR, 10000 NTU
Artikel nummer : (PE3342-500ML)
Leverantör: Merck
Beskrivning: Turbiditetsstandard, Turbidity - Whole Volume - WS
UOM: 1 * 500 mL
Artikel nummer : (PE3081-500ML)
Leverantör: Merck
Beskrivning: Turbiditetsstandard, Turbidity - Whole Volume - WP
UOM: 1 * 500 mL
Artikel nummer : (QC1342-2ML)
Leverantör: Merck
Beskrivning: Turbiditetsstandard, Turbidity - QC, Typ: Formazine
UOM: 1 * 2 mL
Artikel nummer : (QC1081-20ML)
Leverantör: Merck
Beskrivning: Turbiditetsstandard, Turbidity - WP, Typ: Formazine, Ampoule
UOM: 1 * 20 mL
Artikel nummer : (PE1081-20ML)
Leverantör: Merck
Beskrivning: Turbiditetsstandard, Turbidity - WP, concentrate for dilution to 1 L
UOM: 1 * 20 mL
Leverantör: VWR Chemicals
Beskrivning: All turbidity standard solutions are Certified Reference Materials.
Artikel nummer : (84209.600)
Leverantör: VWR Chemicals
Beskrivning: Turbidity standards in kit form or alternatively as formazine stock solutions which allows users to create their own defined standards.
UOM: 1 * 1 KIT
Leverantör: THERMO FISHER DIAGNOSTICS GMBH
Beskrivning: These McFarland equivalence turbidity standard is packed in plastic case with a visual comparision card. Tube size of 15×103 mm.
Artikel nummer : (708-0006)
Leverantör: Hach
Beskrivning: Turbiditetsstandard, Stablcal® stabilized formazine standard, 4000 NTU, Typ: Formazine, 5× 100 ml
UOM: 1 * 1 KIT
Leverantör: Hach
Beskrivning: Stablcal® turbidity standards for all turbidimeters. USEPA accepted for calibration purposes. Stablcal® stabilised formazine turbidity standards are t...
Leverantör: Hach
Beskrivning: Stablcal® calibration standards kit, for 2100 series portable turbidimeters. USEPA accepted for calibration purposes. Stablcal® stabilised formazin tu...
Leverantör: Hach
Beskrivning: Turbiditetsstandard, Primary opalescent suspension, 4000 NTU, Typ: Formazine, 1× 100 ml
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 16 of 29
no targeter for Bottom