Du sökte efter: Testkit för miljöanalys
Portabla testkit för snabba och enkla miljöanalyser i jord, vatten eller luftprover. Analysera proverna direkt i fält eller använd mer sofistikerad utrustning i labbet. Alla instrument är enkla att använda och ger noggranna resultat. Miljöanalyser är viktiga för att övervaka att ens verksamhet inte påverkar miljön på ett negativt sätt.
Portabla testkit för snabba och enkla miljöanalyser i jord, vatten eller luftprover. Analysera proverna direkt i fält eller använd mer sofistikerad utrustning i labbet. Alla instrument är enkla att använda och ger noggranna resultat. Miljöanalyser är viktiga för att övervaka att ens verksamhet inte påverkar miljön på ett negativt sätt.
658  results were found
SearchResultCount:"658"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Leverantör: Merck
Beskrivning: MQuant® (MQ) teststickor kan betraktas som ett mobilt laboratorium på några kvadratmillimeter plastremsor. Som screeningmetod ger de användaren en sna...
Leverantör: Merck
Beskrivning: Alla Spectroquant®-testsatser kan användas med spektofotometrarna i Prove-serien och instrumenten Nova 60/60A. Testerna kan inte bara an...
Leverantör: Merck
Beskrivning: Test strips for the reflectometers RQflex® 10, RQflex® 10 plus and RQflex® 20.
Leverantör: Merck
Beskrivning: Test strips for the reflectometers RQflex® 10, RQflex® 10 plus and RQflex® 20.
Leverantör: Merck
Beskrivning: Snabbtester, visuell färgjämförelse.
Leverantör: Merck
Beskrivning: Alla Spectroquant®-testsatser kan användas med spektofotometrarna i Prove-serien och instrumenten Nova 60/60A. Testerna kan inte bara an...
Leverantör: Merck
Beskrivning: Alla Spectroquant®-testsatser kan användas med spektofotometrarna i Prove-serien och instrumenten Nova 60/60A. Testerna kan inte bara an...
Leverantör: Merck
Beskrivning: Complete sets for digestion in a thermoreactor. The subsequent determination can be carried out in Spectroquant® test cells or reagent test sets. Crac...
Leverantör: Merck
Beskrivning: Snabbtester, visuell färgjämförelse.
Leverantör: Merck
Beskrivning: Alla Spectroquant®-testsatser kan användas med spektofotometrarna i Prove-serien och instrumenten Nova 60/60A. Testerna kan inte bara an...
Leverantör: Merck
Beskrivning: Snabbtester, visuell färgjämförelse.
Artikel nummer : (1.08641.0001)
Leverantör: Merck
Beskrivning: Används vanligtvis för att fastställa om behållare fyllda med vätskor (inte blandbara med vatten) som motorbränsle och oljor innehåller vatten un...
UOM: 1 * 150 g
Leverantör: Merck
Beskrivning: Test kit, Sulfit, kyvettest, Spectroquant®, Mätområde: 1,0 - 20,0 mg/l SO₃, För apparat: Prove, Nova 60, Multy, Move
Artikel nummer : (1.14693.0001)
Leverantör: Merck
Beskrivning: PhotoCheck har utvecklats för testning av våglängdsnoggrannhet hos alla fotometrar och spektrofotometrar från Merck. Kan användas som en sekundär stan...
UOM: 1 * 1 SET
Leverantör: Merck
Beskrivning: All Spectroquant® test kits can be used with the Prove range of spectrophotometers and Nova 60/60A instruments. Tests can be used not on...
Artikel nummer : (1.14651.0001)
Leverantör: Merck
Beskrivning: Snabbtester, visuell färgjämförelse.
UOM: 1 * 50 Tests
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 16 of 658
no targeter for Bottom