Vill du logga in igen?
  • Produktkategori
  • Kriteria
  • Leverantör
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Sök i resultat
Testsystem för mikrobiologi
https://se.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/95/28/18989528.jpg
Testkits och teststickor för mikrobiologiska analyser gör det enkelt att få molekylärbiologiskt bevis och resultat på patogener och deras resistanser. Välj från en stor mängd produkter specialiserade för isolering och identifiering av olika bakterier, för användning i fält eller laboratoriet. Alla produkter är mycket noggranna och ger pålitliga och reproducerbara resultat för snabb och kostnadseffektiv diagnostik.
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"95"
  Visa lista Easy View (ny)
Sortera efter:
Leverantör:  Merck
Beskrivning:   Förekomst eller avsaknad av enzymaktivitet är en taxonomisk egenskap hos mikroorganismer och kan användas för deras differentiering eller identifierin...
Leverantör:  Merck
Beskrivning:   Testsystem för detektion av antibakteriella ämnen (hämmare) i urinen. Reaktions-zonen på Urotest ® AB testremsa innehåller sporer av Bacillus subtilis...
UOM:  1 * 50 Tests
Artikel nummer : (1.11499.0001)
Leverantör:  Merck
Beskrivning:   För antibiotisk sulfonamid resttest enligt KUNDRAT. Geobacillus stearothermophilus sporsuspension används i kombination med testagar för att utföra an...
UOM:  1 * 5 Ampoul
Artikel nummer : (1.10649.0001)
Leverantör:  Merck
Beskrivning:   Bacillus subtilis BGA-sporsuspension används med odlingsmediet Testagar pH 6,0 för Inhibitor art.nr 1.10663.0500 och Testagar pH 8,0 för Inhibitortest...
UOM:  1 * 15 Ampoul
Artikel nummer : (941970ZA)
Leverantör:  VWR Chemicals
Beskrivning:   Katalastestet gör det möjligt att särskilja eller identifiera mikroorganismer som kontrollerar sin förmåga att producera katalas, ett enzym som skydda...
UOM:  1 * 30 ml
Leverantör:  VWR Chemicals
Beskrivning:   Mikrobiologiska laboratorier behöver en enkel procedur för bevarande av viktiga mikroorganismer, i stället för ständig vidareodling som leder till kon...
Leverantör:  VWR Chemicals
Beskrivning:   Confirmative Test for coagulase-positive Staphylococcus.
Artikel nummer : (942152ZF)
Leverantör:  VWR Chemicals
Beskrivning:   Swabs imprenated with reagent for the detection and verification of bacterial cytochrome oxidase.
UOM:  1 * 50 Tests
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 8  av 95
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  Nästa 