Vill du logga in igen?
  • Produktkategori
  • Kriteria
  • Leverantör
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Sök i resultat
Du sökte efter: "antigen-antikropp-tester"
https://se.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/49/01/18944901.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"16"
Sortera efter:
Leverantör:  Merck
Benämning:   Innovativa snabbtester som gör det lätt att spåra patogena mikroorganismer. Kompletta testkit finns för 5 olika patogener. Resultaten är lätta att avl...
UOM:  1 * 25 Tests
Leverantör:  Merck
Benämning:   Innovativa snabbtester som gör det lätt att spåra patogena mikroorganismer. Kompletta testkit finns för 5 olika patogener. Resultaten är lätta att avl...
Leverantör:  Merck
Benämning:   Innovativa snabbtester som gör det lätt att spåra patogena mikroorganismer. Kompletta testkit finns för 5 olika patogener. Resultaten är lätta att avl...
UOM:  1 * 25 Tests
Leverantör:  Merck
Benämning:   Innovativa snabbtester som gör det lätt att spåra patogena mikroorganismer. Kompletta testkit finns för 5 olika patogener. Resultaten är lätta att avl...
UOM:  1 * 25 Tests
Leverantör:  Merck
Benämning:   Innovativa snabbtester som gör det lätt att spåra patogena mikroorganismer. Kompletta testkit finns för 5 olika patogener. Resultaten är lätta att avl...
UOM:  1 * 25 Tests
Leverantör:  HYSERVE GMBH & CO. KG
Benämning:   To detect allergen in highly processed foods by special extraction solution and unique antibody.This lateral-flow test is a high-performance qualitati...
Leverantör:  TECRA
Benämning:   Microtitre-format screening tests with high-affinity, specific antibodies for food and environment samples. Fast, specific bacteria and toxin testing ...
Artikel nummer : (709-0265)
Leverantör:  TECRA
Benämning:   Simple test in microtitre format for measuring folic acid in raw and fortified foodstuffs.
UOM:  1 * 1 KIT
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 8  av 16
  1  2  Nästa