Du sökte efter: Enzymatiska tester
13  results were found
SearchResultCount:"13"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Leverantör: Merck
Beskrivning: Förekomst eller avsaknad av enzymaktivitet är en taxonomisk egenskap hos mikroorganismer och kan användas för deras differentiering eller identifierin...
Artikel nummer : (941970ZA)
Leverantör: VWR Chemicals
Beskrivning: Katalastestet gör det möjligt att särskilja eller identifiera mikroorganismer som kontrollerar sin förmåga att producera katalas, ett enzym som skydda...
UOM: 1 * 30 mL
Artikel nummer : (942152ZF)
Leverantör: VWR Chemicals
Beskrivning: Swabs imprenated with reagent for the detection and verification of bacterial cytochrome oxidase.
UOM: 1 * 50 Tests
Leverantör: THERMO FISHER DIAGNOSTICS GMBH
Beskrivning: RapID™ Systems are a complete line of cost-effective manual identification panels for a broad spectrum of microorganisms. RapID™ panels offer easy, on...
Leverantör: THERMO FISHER DIAGNOSTICS GMBH
Beskrivning: Enzymatic Tests, Microbact™ Reagent TDA
Leverantör: LIOFILCHEM S.R.L.
Beskrivning: EnteroPluri Test is a 12-sector system containing special culture media that permits identification of the Enterobacteriaceae and other gram ne...
Leverantör: THERMO FISHER DIAGNOSTICS GMBH
Beskrivning: The Oxoid Biochemical Identification System (O.B.I.S.) is a rapid colorimetric test for the determination of biochemical activity in microorganisms. I...
Artikel nummer : (OXOIMB1131A)
Leverantör: THERMO FISHER DIAGNOSTICS GMBH
Beskrivning: The Microbact™ Gram-negative system is to be used for the identification of aerobic and facultatively anaerobic Gram-negative bacteria (Enterobacteria...
UOM: 1 * 40 Tests
Artikel nummer : (OXOIR38191)
Leverantör: THERMO FISHER DIAGNOSTICS GMBH
Beskrivning: Enzymatic Tests, Pathotec CO strips
UOM: 1 * 25 Items
Artikel nummer : (APPC416444.2326)
Leverantör: PanReac AppliChem
Beskrivning: Plastic sticks used for the easy and rapid detection of the cytochrome oxidase enzyme in microbiological diagnosis. Oxidase sticks have a much higher ...
UOM: 1 * 50 Items
Leverantör: Hach
Beskrivning: Biological Activity Reaction Test (BART) biodetectors are microbiological diagnostic tools used to identify the presence of process disruptors. Tests ...
Leverantör: ROSCO
Beskrivning: Diatabs offers an accurate and rapid identification of clinically relevant bacteria and yeasts. The concept of individual tests - used as single tests...
Leverantör: ROSCO
Beskrivning: Enzymatic Tests, Ninhydrin 3,5% solution
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 13 of 13
no targeter for Bottom