Du sökte efter: Kjeldahl, tabletter och reagens
7  results were found
SearchResultCount:"7"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Leverantör: Merck
Beskrivning: Kokstenar ~ 1 - 2 mm
Leverantör: Merck
Beskrivning: Utöver de traditionella 5 g Kjeldahl-tabletterna, som tillsätts som katalysator kan Merck Millipore erbjuda 3,5 g-tabletten. Detta ger den flexibilite...
Artikel nummer : (1.08030.1000)
Leverantör: Merck
Beskrivning: Kjeldahl catalyst acc. to Wieninger, Innehåller: >94% Na₂SO₄; >1,45% CuSO₄; >1,5% Se
UOM: 1 * 1 kg
Leverantör: VWR Chemicals
Beskrivning: Kjeldahl tabletter är katalysatorer som främjar nedbrytningssteget i Kjeldahl-metoden fär kvävebestämning.
Artikel nummer : (330666A)
Leverantör: VWR Chemicals
Beskrivning: This product is not available in all countries. Please check with your local Avantor International office or supplier.
UOM: 1 * 1 Each
Artikel nummer : (ACRO243920025)
Leverantör: Thermo Scientific
Beskrivning: Kjeldahl tablets with selenium (Wieninger), 5 g, Innehåller: Na₂SO₄: 4875 mg, Cu(II)SO₄.5H₂O: 75 mg; Se: 50 mg, Diam.: 18 - 20 mm
UOM: 1 * 2,5 kg
Leverantör: THOMPSON & CAPPER
Beskrivning: Kjeldahl catalyst reagents in a convenient tablet form with a range of tablets to suit general and specific applications.
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 7 of 7
no targeter for Bottom