Vill du logga in igen?
  • Kriteria
    • I lager (5)
  • Leverantör
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Sök i resultat
Digitala mikroskop
https://se.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/51/18/18945118.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"39"
  Visa lista Easy View (ny)
Sortera efter:
Leverantör:  VWR Collection
Beskrivning:   Educational and laboratory microscopes with integrated camera and tablet.
Artikel nummer : (630-2672)
Leverantör:  VWR Collection
Beskrivning:   Education and laboratory microscope with integrated camera and removable tablet.
UOM:  1 * 1 Items
Leverantör:  VWR Collection
Beskrivning:   These digital microscopes are designed to fulfil the requirements of an advanced biology educational laboratory giving students an effective introduct...
Artikel nummer : (MOTI1100104600183)
Blocked
Leverantör:  MOTIC
Beskrivning:   Panthera HD is a High Definition model meant to be used exclusively through digital means (no eyepiece tube).
UOM:  1 * 1 Items
Leverantör:  MOTIC
Beskrivning:   Passar för applikationer inom miljö, livsmedel, hälsovård, forskning och utbildning. Kan utrustas med tillbehör för faskontrast, mörkfält och polarise...
Leverantör:  BERTIN
Beskrivning:   InCellis is an all-in-one cell imager developed for generation of publication-quality images of cells on tissue slides or in cell culture. InCellis pr...
Leverantör:  MOTIC
Beskrivning:   EasyScan has been designed to convert microscope slides into digital data for a fast and efficient analysis in clinical applications of cytology, hist...
Artikel nummer : (630-0552)
Leverantör:  MOTIC
Beskrivning:   This upright microscope is designed for use in education and research projects.
UOM:  1 * 1 Items
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 8  av 39
  1  2  3  4  5  Nästa 