Vill du logga in igen?
Handheld refractometers, OPTi
Leverantör: Bellingham + Stanley
OPTi
A range of reliable premium quality instruments for a wide range of applications.
  • Shallow prism dish made of 316 stainless steel
  • Zero calibration with distilled water
  • Automated temperature compensation (ATC)
Leveransinformation: Supplied with two AAA batteries, multi-language guide, certificate of calibration and protective case.
ORDER
Expandera alla / Komprimera alla
Modell Mätområde Noggrannhet Upplösning Förp. VWR art.nr Antal
Brix 0 − 54 °Bx ±0,2 °Bx 0,1 °Bx 1 635-0593
Brix NTC 0 − 54 °Bx ±0,2 °Bx 0,1 °Bx 1 635-0820
Brix 20 − 75 °Bx ±0,2 °Bx 0,1 °Bx 1 635-0813
Brix 85 0 − 80 °Bx ±0,2 °Bx 0,1 °Bx 1 635-0680
Brix 40 − 95 °Bx ±0,2 °Bx 0,1 °Bx 1 635-0814
Brix NTC 40 − 95 °Bx ±0,2 °Bx 0,1 °Bx 1 635-0819
Brix 40-95 40 − 95 °Bx ±0,2 °Bx 0,1 °Bx 1 635-0823
42 HFCS 40 − 95 % ±0,2 % 0,1 % 1 635-0815
55 HFCS 40 − 95 % ±0,2 % 0,1 % 1 635-0816
90 HFCS 40 − 95 % ±0,2 % 0,1 % 1 635-0817
Honey 10 − 30 % ±0,2 % 0,1 % 1 635-0677
SG 1,000 − 1,120 nD ±0,001 nD 0,0005 nD 1 635-0821
RI 1,33 − 1,42 nD ±0,0003 nD 0,0001 nD 1 635-0594
RI 1,42 − 1,54 nD ±0,0003 nD 0,0001 nD 1 635-0822
RI 1,42 − 1,54 nD ±0,0003 nD 0,0001 nD 1 635-0818
Starch 0 − 30 % ±0,2 % 0,1 % 1 635-0595
SG 1,000 − 1,090 % ±0,001 % 0,0005 % 1 635-0678
PPT 0 − 180 % ±1 % 1 % 1 635-0679
Salinity 28 0 − 28 % NaCl ±0,2 % NaCl 0,1 % NaCl 1 635-0596
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
SPECIFIKATIONER
Provstorlek (ml) 0,3 ml
Responstid 2 seconds
Driftstemperaturområde (°C) 5…40 °C
W×D×H 54×115×30 mm
Vikt 85 g
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indikera Batch Nummer. Detta fält är obligatoriskt. Ange "x" om detta inte finns för VWR kemikalier
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivning Artikel nummer Availability Enhet Ditt pris Price Per Antal
Ett nytt utseende och ett förnyat engagemang
Byggd på de funktioner och resurser du känner igen, optimerad med innovation från Avantor.® Vårt nya varumärke symboliserar flexibilitet och vår förmåga att anpassa oss till kundernas behov.
LÄS MER BÖRJA SHOPPA