Håll mig inloggad?
Avslutas om 
Din inloggning har gått ut
Din session har gått ut. För din säkerhet har vi loggat ut dig.
Vill du logga in igen?

Multi-parameter meters, handheld, C5010 / C5020

Leverantör: Consort
Robust, dust- and splash-proof multi-parameter meters with three channels (pH/mV, conductivity/oxygen, temperature). The instruments are portable and therefore suitable for field work.

  • High resolution graphic screen with white backlight shows measurements and temperature
  • Interactive LCD screen provides step by step instructions in the language of choice (English, Dutch, French, German)
  • Multi-point (1 - 3) pH calibration with up to three buffers out of eleven pre-programmed pH buffers
  • Operate with a galvanic oxygen electrode requiring no polarisation time and no zero calibration
  • C5020 features a storage memory for 300 values including temperature
  • GLP compliant

Leveransinformation: Meters only are supplied without electrodes.
C5010 / C5020 kits P are supplied with pH/ATC electrode SP10T, 2× 50 ml buffers (pH 4 and 7), 50 ml electrolyte (3M KCl) and carrying case.
C5020 kit T is supplied with pH/ATC electrode SP10T, conductivity/ATC electrode SK10T, dissolved oxygen electrode SZ10T, 2× 50 ml buffers (pH 4 and 7), 50 ml electrolyte (3M KCl), 50 ml conductivity standard (0,01 M KCl) and carrying case.



 

ORDER

Expandera alla / Komprimera alla

C5010 - pH, mV, conductivity, dissolved oxygen and temperature
Benämning Förp. VWR art.nr Antal
C5010, individuell mätare utan elektroder, med 4 NiMH-batterier och nätadapter 1 CONSC5010
C5010P, set inkl. pH/ATC-elektrod SP10T, 2×50 ml buffertar (pH 4/7), 50 ml elektrolyt (3M KCl) och bärväska 1 KIT CONSC5010P

C5020 - pH, mV, conductivity, salinity, TDS, dissolved oxygen and temperature
Benämning Förp. VWR art.nr Antal
C5020, individuell mätare utan elektroder, med 4 NiMH-batterier och nätadapter 1 CONSC5020
C5020P, set inkl. pH/ATC-elektrod SP10T, 2×50 ml buffertar (pH 4/7), 50 ml elektrolyt (3M KCl) och bärväska 1 KIT CONSC5020P
C5020T, set inkl. elektroder (pH/ATC SP10T, konduktivitet/ATC SK10T, DO SZ10T), 2×50 ml buffertar (pH 4/7), 50 ml elektrolyt (3M KCl), 50 ml konduktivitetsstandard (0,01 M KCl) och bärväska 1 KIT CONSC5020T
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page

SPECIFIKATIONER

Modell C5010 C5020
pH – område 0...14
pH – upplösning 0,01
pH – noggrannhet 0,2 % ±1 siffra
pH – kalibrering 1 till 3-punkts
mV - område ±1 000
mV - upplösning 1
mV - noggrannhet 0,2 % ±1 siffra
Konduktivitetsområde 0–100 mS/cm 0 till 1 000 mS/cm
Konduktivitet – upplösning 0,1 μS/cm 0,01 μS/cm
Konduktivitet – noggrannhet 1 % f.s. av området
Konduktivitet – cellkonstant (cm-1) 1 (±30 %) 0,1/1/10 (±30 %)
Konduktivitet – kalibrering 1-punkts
Konduktivitet – referenstemperatur (°C) 20/25 °C
Salinitet – område - 0 - 70
TDS – område - 0–100 g/l
TDS – upplösning - 0,1 mg/l
Syre – koncentration (mg/l) 0...20
Syre – upplösning (mg/l) 0,01
Syre – % mättnad 0...200
Syre – noggrannhet 1 % ± 1 siffra
Syre – kalibrering 1-punkts
Temperaturområde (°C) 0...10 0...100
Temperaturupplösning (°C) 0,1
Temperaturnoggrannhet (°C) 0,5
Temperaturkalibrering 1-punkts
Temperaturkompensation 0 till 100 °C
Minne – kapacitet - 300 datauppsättningar
Display LCD (122×32 pixlar), bakgrundsbelyst
Anslutningar BNC, 2 banankontakter för Pt1000
Strömförsörjning 210–250 V AC, 50/60 Hz, lågspänning: 9–15 V DC, batterier 4×1,2 V, NiMH
B×D×H (mm) 100×200×40
Vikt (kg) 0,35
Enter Details

Select the article for which you are looking for Certificate

Indikera Batch Nummer. Detta fält är obligatoriskt. Ange "x" om detta inte finns för VWR kemikalier

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beskrivning Artikel nummer Availability Enhet Ditt pris Price Per Antal
 

A new look and a renewed commitment

Built on the features & resources you know, optimized with innovation from Avantor®. Our new brand symbolizes agility and our ability to adapt to customer needs.

Learn More Start Shopping