Vill du logga in igen?
Conductivity electrodes
Leverantör: Consort
A range of conductivity electrodes for different applications.
  • Available with or without integrated temperature sensor
  • Shaft is made from glass or epoxy
ORDER
Expandera alla / Komprimera alla
Benämning Typ Cellkonstant Temp Material Diam×L Anslutning För Förp. VWR art.nr Antal
Conductivity sensor, dual graphite plates, Konduktivitetselektrod, dubbla grafitplattor Standard 1 cm⁻¹ 0...80 °C Epoxi 12×110 mm BNC, 1 m kabel Allmänt bruk 1 CONSSK10B
Conductivity sensor, dual graphite plates, with built-in ATC (Pt1000), Konduktivitetselektrod, dubbla grafitplattor, med inbyggd ATC (Pt1000) Standard, with temp. sensor 1 cm⁻¹ 0...80 °C Epoxi 12×110 mm BNC, 1 m kabel, 2 banankontakter för ATC Allmänt bruk 1 CONSSK10T
Conductivity sensor, dual plantinum rings, Konduktivitetselektrod, dubbla platinaringar Standard 1 cm⁻¹ 0...110 °C Glas 12×110 mm BNC, 1 m kabel General purposes, research, laboratory 1 CONSSK20B
Conductivity sensor, dual plantinum rings, with built-in ATC (Pt1000), Konduktivitetselektrod, dubbla platinaringar, med inbyggd ATC (Pt1000) Standard, with temp. sensor 1 cm⁻¹ 0...110 °C Glas 12×110 mm BNC, 1 m kabel, 2 banankontakter för ATC General purposes, research, laboratory 1 CONSSK20T
Elektrod för låg konduktivitet, dubbla platinaplattor, med inbyggd ATC (Pt1000), sensor for low conductivities, dual plantinum plates, with built-in ATC (Pt1000) Low conductivity sensor, with temp. sensor 0,1 cm⁻¹ 0...110 °C Glas 12×110 mm BNC, 1 m kabel, 2 banankontakter för ATC Low conductivities, distilled water 1 CONSSK21T
Elektrod för hög konduktivitet, dubbla platinaringar, med inbyggd ATC (Pt1000), sensor for high conductivities, dual plantinum rings, with built-in ATC (Pt1000) High conductivity sensor, with temp. sensor 10 cm⁻¹ 0...110 °C Glas 12×130 mm BNC, 1 m kabel, 2 banankontakter för ATC High conductivites, sea water 1 CONSSK23T
Micro sensor, dual plantinum plates, with built-in ATC (Pt 1000), Mikroelektrod, dubbla platinaplattor, med inbyggd ATC (Pt1000) Micro, with temp. sensor 1 cm⁻¹ 0...100 °C Glas 6×110 mm BNC, 1 m kabel, 2 banankontakter för ATC Micro volumes (min. 30 mm depth), test tubes 1 CONSSK24T
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indikera Batch Nummer. Detta fält är obligatoriskt. Ange "x" om detta inte finns för VWR kemikalier
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivning Artikel nummer Availability Enhet Ditt pris Price Per Antal