Vill du logga in igen?
Standard pH electrodes
Leverantör: Consort
ORDER
Expandera alla / Komprimera alla
Benämning Typ pH Temp Material Diam×L Anslutning För Förp. VWR art.nr Antal
SP10B, single junction, sealed Enkel koppling, förseglad 0 - 14 0...+80 °C Epoxi 12×110 mm BNC, 1 m kabel Allmänt bruk 1 CONSSP10B
SP10T (+ ATC/temperature (Pt1000)), single junction, sealed Enkel koppling, förseglad 0 - 14 0...+80 °C Epoxi 12×110 mm BNC, 1 m kabel, 2 banankontakter för inbyggd ATC (Pt1000) Allmänt bruk 1 CONSSP10T
SP21B, single junction, refillable Enkel koppling, påfyllningsbar 0 - 14 0...+100 °C Glas 12×110 mm BNC, 1 m kabel Allmänt bruk 1 CONSSP21B
SP21T (+ ATC/temperature (Pt1000)), single junction, refillable Enkel koppling, påfyllningsbar 0 - 14 0...+100 °C Glas 12×110 mm BNC, 1 m kabel, +2 banankontakter för inbyggd ATC (Pt1000) Allmänt bruk 1 CONSSP21T
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
SPECIFIKATIONER
Benämning SP10T (+ ATC/temperature (Pt1000)), single junction, sealed SP21T (+ ATC/temperature (Pt1000)), single junction, refillable SP10B, single junction, sealed SP21B, single junction, refillable
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indikera Batch Nummer. Detta fält är obligatoriskt. Ange "x" om detta inte finns för VWR kemikalier
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivning Artikel nummer Availability Enhet Ditt pris Price Per Antal