Du sökte efter: Förvaring av tunnor
26  results were found
SearchResultCount:"26"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Leverantör: asecos
Beskrivning: Dessa uppsamlingskärl är av PE med kapacitet fra 60 till 400 liter.
Leverantör: asecos
Beskrivning: Available either painted (RAL 5010Gentian blue) or hot dip galvanised.
Leverantör: asecos
Beskrivning: Polyethylene sumppallet with 1000 litres capacity for the storage of IBC.
Leverantör: asecos
Beskrivning: Blue polyethylene sump pallet with 1100 L capacity for the storage of IBC.
Leverantör: asecos
Beskrivning: Painted or galvanised steel.
Leverantör: asecos
Beskrivning: Steel, transportable.
Leverantör: CEMO GMBH
Beskrivning: The steel sumps provide safe storage for water-polluting as well as inflammable substances.
Leverantör: CEMO GMBH
Beskrivning: These small container/laboratory trays can be combined to cover a complete storage area and also can be used as storage/filling station. Trays can be ...
Leverantör: CEMO GMBH
Beskrivning: These sump pallets offer protection and a clean environment, through high resistance against acids and lyes and are used for the storage of caustic, f...
Leverantör: CEMO GMBH
Beskrivning: Drum racks for approved and space saving storage of barrels and other containers.
Leverantör: CEMO GMBH
Beskrivning: The sumps are applicable for the storage of environmentally hazardous substances.
Leverantör: JUSTRITE MANUFACTURING CO
Beskrivning: A robust design made of 55% recycled polyethylene features convenient rolltop doors to allow access from front or rear.
Leverantör: CEMO GMBH
Beskrivning: Hazardous substance collection stations, made of glass fibre reinforced plastic (GRP), offer central, safe storage for different containers and liquid...
Artikel nummer : (NEWPPAK601-AWO)
Leverantör: NEW PIG
Beskrivning: These roll top hardcovers can be used for all-weather protection and liquid containment. Durable swing-out doors on front offers easy loading and unlo...
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: NEW PIG
Beskrivning: These spill pallets are ideal for long-term storage of liquids with high specific gravities and molded-in sump catches leaks, drips and spills.
Leverantör: JUSTRITE MANUFACTURING CO
Beskrivning: EcoPolyBlend™ accumulation centers offer high value secondary containment and are environmentally friendly-made of recycled, durable polyethylene. The...
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 16 of 26
no targeter for Bottom