Du sökte efter: Mikroarrayinstrument
4  results were found
SearchResultCount:"4"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Leverantör: Molecular Devices
Beskrivning: The GenePix® 4300A and GenePix® 4400A scanners offer high resolution, high quality imaging with 3-laser excitation. Configurations include 5 μm or 2,5...
Artikel nummer : (MLDVGENEPIX4100A-U)
Leverantör: Molecular Devices
Beskrivning: GenePix® 4100A Microarray Scanner offers its simplicity, reliability and flexibility in microarray-based research, be it in genomics, proteomics, or n...
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (MLDVGENEPIX4000B-U)
Leverantör: Molecular Devices
Beskrivning: The GenePix® 4000B microarray scanner is a benchmark for quality, reliability and ease-of-use in microarray scanning technology. Coupled with GenePix®...
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: Simport Scientific
Beskrivning: T-Sue™ Microarray mold, enabling tissues from many donor blocks to be arrayed on a single slide.
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 4 of 4
no targeter for Bottom