Vill du logga in igen?
  • Kriteria
  • Leverantör
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Sök i resultat
Fallstopp
https://se.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/52/15/18945215.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"10"
Sortera efter:
Leverantör:  HONEYWELL SAFETY
Beskrivning:   These self-retracting lifelines are the ideal fall protection device for use at low heights, where lanyards with shock absorbers cannot generally be u...
Artikel nummer : (118-0439)
Leverantör:  HONEYWELL SAFETY
Beskrivning:   Durable braided rope with two galvanized connectors and length adjuster. Ideal for building and construction as well as for industrial applications.
UOM:  1 * 1 Items
Leverantör:  HONEYWELL SAFETY
Beskrivning:   Self-retracting lifeline, MI54, Utan handtag, Kapacitet: 10 m
Artikel nummer : (113-1279)
Leverantör:  HONEYWELL SAFETY
Beskrivning:   This self-retracting lifeline is the ideal fall protection solution for construction, industry, warehouses, utilities, mining and confined space appli...
UOM:  1 * 1 Items
Artikel nummer : (DALL1002871)
Leverantör:  HONEYWELL SAFETY
Beskrivning:   Fall arrester, MI20 upprullningsanordning, Med inbyggd stötdämpare, utan handtag, Kapacitet: 2,5 m
UOM:  1 * 1 Items
Leverantör:  HONEYWELL SAFETY
Beskrivning:   Brackets for fixing the fall arrest blocks to the tripod.
UOM:  1 * 1 Items
Leverantör:  HONEYWELL SAFETY
Beskrivning:   These fall limiters with retractable rescue rope with 2,8 m extension present an economical alternative to lanyards with shock absorbers and minimise ...
Artikel nummer : (139-0241)
Leverantör:  HONEYWELL SAFETY
Beskrivning:   Personal fall limiters with webbing and two swivels (Twistlock®) present a lightweight, convenient alternative to lanyards with shock absorbers.
UOM:  1 * 1 Items
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 8  av 10
  1  2  Nästa