Vill du logga in igen?
  • Kriteria
    • I lager (5)
  • Leverantör
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Sök i resultat
Du sökte efter: "industrial-overalls"
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"51"
Sortera efter:
Leverantör:  SIOEN PERSONAL PROTECTIVE CLOT
Benämning:   These water- and windproof overalls are made of Siopor® FR AST, a polyester fabric with 100% FR PU coating + AST. The fabric is highly breathable, wat...
Leverantör:  SIOEN PERSONAL PROTECTIVE CLOT
Benämning:   Water- and windproof overalls made of Flexothane Classic, 100% polyamide knitting with PU coating.
Leverantör:  SIOEN PERSONAL PROTECTIVE CLOT
Benämning:   Lightweight, durable overall made of Flexothane® Classic fabric consisting of 100% polyamide knitting with PU coating. The fabricl is water- and windp...
Leverantör:  SIOEN PERSONAL PROTECTIVE CLOT
Benämning:   These unlined overalls are made of Flexothane® Flame fabric consisting of 100% FR polyester knitting with FR PU coating. With high frequency welded se...
Leverantör:  SIOEN PERSONAL PROTECTIVE CLOT
Benämning:   Water- and windproof overalls made of Flexothane® Classic (100% polyamide knitting with PU coating). With fixed quilted lining for improved cold prote...
Leverantör:  SIOEN PERSONAL PROTECTIVE CLOT
Benämning:   Lightweight, supple overalls made of Flexothane® Essential fabric consisting of 100% polyester knitting with PU coating. The fabric is water- and wind...
Leverantör:  SIOEN PERSONAL PROTECTIVE CLOT
Benämning:   Water- and windproof overall made of Flexothane® Classic: 100% polyamide knitting with PU coating. With fixed quilted lining, knitted wind cuffs in sl...
Leverantör:  SIOEN PERSONAL PROTECTIVE CLOT
Benämning:   This overall, made of polyester, cotton and Isosoft lining, offers protection from temperatures down to −40 °C. Cold bridges are avoided.
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 8  av 51
  1  2  3  4  5  6  7  Nästa