Vill du logga in igen?
  • Kriteria
  • Leverantör
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Sök i resultat
outdoor-caps-and-headbands
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"13"
Sortera efter:
Leverantör:  Portwest Clothing
Benämning:   Vändbar mössa tillverkad av 100 % polyesterfleece. Den är idealisk för användning inom områden där hög synlighet krävs.
UOM:  1 * 1 Items
Leverantör:  Portwest Clothing
Benämning:   This classic fleece hat made of 100% polyester fleece is ideal for outdoor use.
Leverantör:  Portwest Clothing
Benämning:   White unisex nylon mesh hat. Ideal for use in the food industry.
Leverantör:  Portwest Clothing
Benämning:   These caps are made from 100% acrylic knit with a 40 g Insulatex™ lining. Ideal for really cold days.
Leverantör:  FRISTADS KANSAS GROUP
Benämning:   Mössa tillverkad av 75 % polyester och 25 % bomull med fleecefoder (100 % polyester).
Leverantör:  FRISTADS KANSAS GROUP
Benämning:   This rain hat is made from PU-coated polyester jersey and features a fleece lining (polyester).
Artikel nummer : (111-1640)
Leverantör:  IBS STOCK ITEMS
Benämning:   This baseball cap is made from 100% cotton twill. Ideal for use in non hazardous applications.
UOM:  1 * 1 Items
Artikel nummer : (KWIN100451900)
Leverantör:  FRISTADS KANSAS GROUP
Benämning:   Caps made of 65% polyester and 35% cotton. Ideal for areas where hygiene is required, e.g. in food processing industries.
UOM:  1 * 1 Items
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 8  av 13
  1  2  Nästa