Vill du logga in igen?
  • Kriteria
  • Leverantör
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Sök i resultat
transportpasar
https://se.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/49/95/18944995.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"10"
Sortera efter:
Artikel nummer : (BRDY050979)
Blocked
Leverantör:  BRADY & CO LTD, W. H.
Benämning:   Nylon pouch with attachment loop on back.
UOM:  1 * 1 Items
Artikel nummer : (BRDY099162)
Leverantör:  BRADY & CO LTD, W. H.
Benämning:   These duffle bags are made of 600 denier polyester that are used for lock out kits.
UOM:  1 * 1 Items
Artikel nummer : (BRDY051172)
Leverantör:  BRADY & CO LTD, W. H.
Benämning:   Pouches for lockout devices with loops for hanging on belt.
UOM:  1 * 1 Items
Artikel nummer : (BRDY806200)
Leverantör:  BRADY & CO LTD, W. H.
Benämning:   Lockout satchel is made from 1000 denier red cordura nylon with a 95 cm shoulder strap.
UOM:  1 * 1 Items
Artikel nummer : (PRTWB901BKR)
Leverantör:  Portwest Clothing
Benämning:   The bag made of highly durable 600D polyester fabric with a side zip pocket for stacking boots or helmet.
UOM:  1 * 1 Items
Artikel nummer : (113-6941)
Leverantör:  Portwest Clothing
Benämning:   Medium size travel bag
UOM:  1 * 1 Items
Leverantör:  Portwest Clothing
Benämning:   This polyester backpack is ideal for workers, cyclists or school children who use highly reflective accessories to make them more visible to motorists...
UOM:  1 * 1 Items
Leverantör:  FRISTADS KANSAS GROUP
Benämning:   Material pouch, Material: Leather, Material pouch, brown
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 8  av 10
  1  2  Nästa