Partikelfiltrerande halvmasker, engångs, FFP2/FFP3, Aura™ 9400+
Leverantör: 3M
111-0718EA 585 SEK
111-0718
Partikelfiltrerande halvmasker, engångs, FFP2/FFP3, Aura™ 9400+
Masker Andningsskydd, engångs Andningsskydd, partiklar
Med smart trefältskonstruktion som passar en många olika ansiktsformer och storlekar och anpassar sig efter individuella ansiktsrörelser.
  • Häftfri: Hjälper till att minimera risken för kontaminering
  • Metalldetekterbar - Inbyggd näsklämma i metall för att säkerställa säkerheten av produktionen
  • Dold justerbar näsklämma: Hålls säkert på plats inuti skikten i masken
  • Cool Flow™-ventilen eliminerar effektivt värmebildning, leder bort utandningsluft och minimerar risken för imbildning på glasögonen
  • Hopvikbar och enkel att förvara när den inte används
Ljusstark blå
Certifikat: EN 149:2001+A1:2009
Observera: *Universalstorlek