3-Methyl-1-phenyl-2-pyrazolin-5-one
Leverantör: Cayman Chemical
CAYM13320-500EA
1300
SEK
CAYM13320-500
3-Methyl-1-phenyl-2-pyrazolin-5-one
3-Methyl-1-phenyl-2-pyrazolin-5-one
Formel:
C₁₀H₁₀N₂O MW: 174,2 g/mol |
MDL Number:
MFCD00003138 CAS nummer: 89-25-8 EINECS: 201-891-0 |