(4-Bromobenzyl)triphenylphosphonium bromide ≥98%
Leverantör: Thermo Scientific
|
Varning
|
A15220.06EA
1500
SEK
A15220.06
A15220.14
(4-Bromobenzyl)triphenylphosphonium bromide ≥98%
(4-Bromobenzyl)triphenylphosphonium bromide
Formel:
C₂₅H₂₁Br₂P MW: 512,24 g/mol Smältpunkt: 270…273 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00051922 CAS nummer: 51044-13-4 |