4-Methyl-2-pentyne ≥97%
Leverantör: Thermo Scientific
|
Fara
|
H53442.06EA
2825
SEK
H53442.06
H53442.03
H53442.14
4-Methyl-2-pentyne ≥97%
4-Methyl-2-pentyne
Formel:
C₆H₁₀ MW: 82,15 g/mol Kokpunkt: 71…73 °C Densitet: 0,711 Flampunkt: –12 °C (10 °F) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00041615 CAS nummer: 21020-27-9 ADR: 3,II |