3,5-Dibromo-2,6-dimethoxypyridine ≥99%
Leverantör: Thermo Scientific
Varning
H27598.06EA 960 SEK
H27598.06 H27598.14
3,5-Dibromo-2,6-dimethoxypyridine ≥99%
3,5-Dibromo-2,6-dimethoxypyridine
Formel: C₇H₇Br₂NO₂
MW: 296,95 g/mol
Smältpunkt: 85…87 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00955954
CAS nummer: 16727-44-9