Termocykler, Techne® ³Prime
Leverantör: Cole Parmer
732-1608EA 62800 SEK
TECN3PRIMEG/02 TECN3PRIMEG/05 TECN3PRIMEBASE/05 TECN3PRIMEX/USB TECN3PRIMEX/02 TECN3PRIMEX/05
Termocykler, Techne® ³Prime
³Prime termocycler är perfekt för personligt bruk. Den erbjuder enkel programmering och flexibilitet, samtidigt som den har höga ramphastigheter och är kompakt, vilket gör den idealisk för forsknings- och undervisningslaboratorier. Med hjälp av en pekskärm i färg och färdiga mallar kan användaren enkelt skapa även komplicerade program, med en metod som är standardiserad i hela Techne ® sortimentet av termocykler.
  • Färgpekskärm för snabb programstart
  • Hög ramphastighet upp till 3,0 °C/s
  • Temperaturområde 4 °C till 100 °C
  • Gradient finns tillgänglig direkt med hjälp av ³PrimeG instrumentet eller genom att uppgradera ³PrimeX modellen
  • Protokoll och temperaturloggar överförs mellan instrument och PC via USB
³PrimeX medelstor cykler har samma funktioner som ³Prime instrumentet, men med utökad provvolym, tar 48×0,2 ml mikrorör eller 30×0,5 rör ml. Gradient kan uppnås direkt med ³PrimeG eller genom att uppgradera ³PrimeX.
³PrimeG är en liten termocykler med gradient med samma funktioner som ³PrimeX. Blocket har 48 platser i vilket 8 kolonner används för temperaturoptimering vid hybridisering och 6 rader utnyttjas för optimering av reagens som MgCl₂ och primerkoncentrationer. Hybridiseringstemperaturerna kan optimeras över en gradient på 14 °C mellan 30 ° C till 80 °C. I gradientkalkylatorn visas temperaturen för var och en av de 8 kolonnerna, så att temperaturförhållanden kan lätt återskapas
Utbyte av värmeblock måste utföras av en utbildad servicetekniker.
* Vid 55 °C