Vill du logga in igen?
  • Kriteria
    • I lager (7)
  • Leverantör
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Sök i resultat
Sputumburkar
https://se.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/98/37/18989837.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"9"
Sortera efter:
Leverantör:  VWR Collection
Benämning:   PP, translucent.
Leverantör:  VWR Collection
Benämning:   PP, translucent
Artikel nummer : (BRND62305)
Leverantör:  Brand
Benämning:   PS, transparent with blue PS screw cap
UOM:  1 * 400 Items
Leverantör:  Simport Scientific
Benämning:   Spottuppsamlingssystem, sterilt, SputEm™, med skruvlock plus grön transportbehållare med snäpplock, Volym: 50 ml
UOM:  1 * 72 Items
Leverantör:  LP ITALIANA SPA
Benämning:   Faeces Container, non sterile, with screw cap, Volym: 25 ml, Höjd: 80 mm, PP, without label, without spoon, Ytterdiam.: 25 mm
Leverantör:  BOETTGER, PAUL
Benämning:   Optimally clear with reliable fitted screw cap, sterile or standard-hygienic.
Artikel nummer : (HECH43112010)
Leverantör:  GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Benämning:   Cup made of PP, with hinged lid.
UOM:  1 * 1 Items
Artikel nummer : (BOET07.051.2000)
Leverantör:  BOETTGER, PAUL
Benämning:   Crystal clear flat bottom tube with fitted push-in-plug.
UOM:  1 * 1.000 Items
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 8  av 9
  1  2  Nästa