Du sökte efter: Specialkyvetter
9  results were found
SearchResultCount:"9"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Artikel nummer : (634-0944)
Leverantör: HELLMA
Beskrivning: Optical glass cuvette designed for measuring amplitudes of turbidity.
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (KART2630)
Leverantör: KARTELL
Beskrivning: Polystyrene cuvettes for Fibrintimer used to determine the coagulation-time of blood.
UOM: 1 * 500 Items
Artikel nummer : (TINT605534)
Leverantör: Lovibond Tintometer
Beskrivning: Absorptiometer cell made of optical glass with path length of 10 mm.
UOM: 1 * 10 Items
Artikel nummer : (KART2618)
Leverantör: KARTELL
Beskrivning: These cylindrical cells are specifically used in conjunction with Olli-C-Analyzer.
UOM: 1 * 2.688 Items
Leverantör: KARTELL
Beskrivning: Polystyrene cuvettes designed for the determination of coagulation time.
Artikel nummer : (PERCB0017054)
Leverantör: PerkinElmer
Beskrivning: Glass cells designed for easy filling and emptying with no loss of sample.
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: KARTELL
Beskrivning: These twelve position cuvettes segments have been specially designed for use with the Cobas Mira® analyser.
Artikel nummer : (LPIT110511)
Leverantör: LP ITALIANA SPA
Beskrivning: Cuvettes for Sherwood coagulometer.
UOM: 1 * 1.000 Items
Artikel nummer : (HACHHBK059)
Leverantör: Hach
Beskrivning: UV flow through cuvette for Ganimede N nitrogen analyser.
UOM: 1 * 1 Items
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 9 of 9
no targeter for Bottom